Learn More
3(4-Aminofenil)-4-metil-4,5-dihidro-1H-piridazina-6-ona, TRC
Código de producto. 30135034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135034 25 g 25 g
30134383 10 g 10 g
17994925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62892025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36725-28-7
Fórmula molecular C11 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 203.24
Sinónimo 6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, 6-(p-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, SKF 93505;
Nombre IUPAC 3-(4-aminofenilo)-4-metil-4,5-dihidro-1H-pirirazina-6-una
SMILES CC1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Nombres de analitos o componentes 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1059