Learn More
3-(4-Aminobutil)-1H-indol-5-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30403648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403648 50 mg
30393534 100 mg
30403073 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI62904850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143612-85-5
Fórmula molecular C13H15N3
Peso molecular (g/mol) 213.28
Nombre IUPAC 3-(4-aminobutil)-1H-indol-5-carbonitrilo
SMILES NCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Aminobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1266