Learn More
3-[(4-amino-5-pirimidinil)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-2(3H)-tiazoletiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione |
| CAS | 49615-40-9 |
| Fórmula molecular | C11H14N4OS2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N4OS2/c1-7-9(2-3-16)18-11(17)15(7)5-8-4-13-6-14-10(8)12/h4,6,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cncnc2N |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-aminopirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-1,3-tiazol-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0609 |