Learn More
3-(4-Amino-3,5-dibromofenoxi)-2,4,6-tribromobencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamine |
| CAS | 958890-06-7 |
| Fórmula molecular | C12H7Br5N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Amino-3,5-dibromophenoxy)-2,4,6-tribromobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Br5N2O/c13-5-1-4(2-6(14)10(5)18)20-12-8(16)3-7(15)11(19)9(12)17/h1-3H,18-19H2 |
| SMILES | BrC1=C(OC2=CC(Br)=C(N)C(Br)=C2)C(Br)=CC(Br)=C1N |
| Nombre IUPAC | 3-(4-amino-3,5-dibromofenoxi)-2,4,6-tribromoanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 594.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 589.65 |