Learn More
3-[(4-Amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol-2(3H)-tiona (tioxotiamina), Mikromol™
Descripción
3-[(4-Amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol-2(3H)-tiona (tioxotiamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiothiamine |
| CAS | 299-35-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiothiamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 N4 O S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-thione, Thiamine Hydrochloride Imp. E (EP), Thioxothiamine, Thiamine Hydrochloride Impurity E, Thiamine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cnc(C)nc2N |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-1,3-tiazol-2-tiona |
| Mostrar más |