Learn More
Cloruro de 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-5-[2-(sulfonatooxi)etil]tiazolio (éster de sulfato de cloruro de tiamina), Mikromol™
Descripción
Cloruro de 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-5-[2-(sulfonatooxi)etil]tiazolio (éster de sulfato de cloruro de tiamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester) |
| CAS | 15743-04-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride (Thiamine Chloride Sulfate Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N4 O4 S2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Thiamine Hydrochloride Imp. A (EP), Thiamine Imp. A (EP), 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfonatooxy)ethyl]thiazolium Chloride, Thiamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Chloride, Thiamine Chloride Sulfate Ester, Thiamine Hydrochloride Impurity A as Chloride, Thiamine Impurity A as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4O4S2.ClH/c1-8-11(3-4-20-22(17,18)19)21-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2-,13,14,15,17,18,19);1H |
| SMILES | [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOS(=O)(=O)O)c2C)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etilo hidrógeno sulfato; cloruro |
| Mostrar más |