Learn More
Diimida 3,4,9,10-perilenotetracarboxílica (~85%), TRC
Código de producto. 30426915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426915 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30426915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP291303250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Fórmula molecular C24H10N2O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Pigment Violet 29
Fórmula InChI InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
SMILES O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Peso molecular (g/mol) 390.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0641