Learn More
Dianhídrido 3,4,9,10-perilenotetracarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333506 10 g 10 g
11343506 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14370.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is mainly used in air dried and baking enamels, epoxy, polyurethane and polyester based paints. It is also used in printing inks for bank and security documents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dianhídrido 3,4,9,10-perilenotetraparboxílico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza principalmente en esmaltes secados al aire y para hornear, epoxi, pinturas a base de poliuretano y poliéster. También se utiliza en la impresión de tintas para documentos bancarios y de seguridad.
Solubilidad
Soluble en agua (0,87 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-69-8
Fórmula molecular C24H8O6
Peso molecular (g/mol) 392.32
Número MDL MFCD00006916
Clave InChI CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
Nombre IUPAC 7,18-dioxaheptacíclico[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaeno-6,8,17,19-tetrona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 57831
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (0.87g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.32
Porcentaje de pureza 98%