Learn More
Dianhídrido 3,4,9,10-perilenotetracarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666712 100 g Frasco de vidrio 100 g
10246923 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130081000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-69-8
Fórmula molecular C24H8O6
Peso molecular (g/mol) 392.32
Número MDL MFCD00006916
Clave InChI CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
Nombre IUPAC 7,18-dioxaheptacíclico[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaeno-6,8,17,19-tetrona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >350.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo