Learn More
(+/-)-3,4,8,8a-tetrahidro-8a-metil-1,6(2H,7H)-naftalenediona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470827 5 g 5 g
15460827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13326.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20007-72-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20007-72-1
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001687
Clave InChI DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo wieland-miescher ketone, 9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione, 9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, wieland-michler ketone, wieland-miescher-keton, miescher-wieland ketone, wieland cmiescher ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione
PubChem CID 89262
Nombre IUPAC 8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto de fusión 47°C to 50°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3201286
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%