Learn More
3',4',7-trihidroxiisoflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4',7-Trihydroxyisoflavone |
| CAS | 485-63-2 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-14(6-9)20-7-11(15(10)19)8-1-4-12(17)13(18)5-8/h1-7,16-18H |
| SMILES | Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-dihidroxifenil)-7-hidroxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0528 |