Learn More
3', 4',7- Trihidroxi Flavona, TRC
Código de producto. 30455070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455070 2.5 mg -
30450671 25 mg 25 miligramos
30453883 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8967802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-11-0
Fórmula molecular C15 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Sinónimo 3',4',7-Trihydroxyflavone
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-7-hidroxi-cromo-4-uno
SMILES Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxydaidzein
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-12(18)7-14(20-15(10)6-9)8-1-4-11(17)13(19)5-8/h1-7,16-17,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528