Learn More
Ácido 3-(4,7-dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxibencenosulfónico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-(4,7-dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxibencenosulfónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 1357931-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonic Acid, Sildenafil Citrate Imp. D (Pharmeuropa), 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid, Sildenafil Citrate Impurity D, Sildenafil Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-10(27(23,24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,22)(H,23,24,25) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)bencenosulfónico |
| Mostrar más |