Learn More
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina, TRC
Código de producto. 30455471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455471 2.5 g 2.50 g
30453849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3057432.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-93-1
Fórmula molecular C16H16N2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Sinónimo 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3