Learn More
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317690 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986611 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172220010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-93-1
Fórmula molecular C16H16N2
Peso molecular (g/mol) 236.32
Clave InChI NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
Nombre IUPAC 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 277.0°C to 280.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,,n,n-dimethylformamide,n,n-dimethylacetamide,meth,anol
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino