Learn More
3,4,7,8-tetrametil-1,10-Fenantrolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331297 1 g 1 g
11341297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01482.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.318 g/mol
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline acts as a metal-chelating agent for transition metal-catalyzed processes. It is also used in the preparation of heteroleptic cationic iridium(III) complex viz. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-bis[2-(2',4'-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. Further, it is employed as a ligand and forms dinuclear copper(II) hypocrellin B complexes. In addition to this, it plays an important role in the formation of tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-kappa2N,N')zinc(II) thiosulfate complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina actúa como agente quelante para procesos de transición catalizada por metales. También se utiliza en la preparación del complejo heteroléptico catiónico iridio(III), es decir, 3,4,7,8-tetrametilo-1,10-fenantrolina-bis[2-(2′,4′-difluorofenil)piridina]iridio(III) hexafluorofosfato. Asimismo, se emplea como ligando y forma complejos de hipocretina B de cobre dinuclear(II). Además, desempeña un papel importante en la formación del complejo tetraaqua(3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina-kappa2N,N′)cinc(II) tiosulfato.
Solubilidad
Soluble en 1,4-dioxano, acetona, diclorometano, N,N-dimetilformamida, N,N-dimetilacetamida, metanol y tolueno caliente.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-93-1
Fórmula molecular C16H16N2
Peso molecular (g/mol) 236.318
Número MDL MFCD00004974
Clave InChI NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
Nombre IUPAC 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 171279
Información de solubilidad Soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,N,N-dimethylformamide,N,N-dimethylacetamide,methanol and hot toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.32
Porcentaje de pureza ≥98%