Learn More
3',4',7,8-Tetrametoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303277 50 mg 50 miligramos
11313277 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13829.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65548-55-2 | C19H18O6 | 342.347 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65548-55-2
Fórmula molecular C19H18O6
Peso molecular (g/mol) 342.347
Número MDL MFCD00143001
Clave InChI ZRLWYUNKZNRQLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4',7,8-tetramethoxyflavone, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy-4h-chromen-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxychromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxy-phenyl-7,8-dimethoxy-chromen-4-one, acmc-1b8pz, 7,8,3',4'-tetramethoxyflavone, 7,8-dimethoxy-2-3,4-dimethoxyphenyl-4h-chromen-4-one
PubChem CID 4033898
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-7,8-dimetoxicromen-4-ona
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 50 mg
Beilstein 330821
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.35
Porcentaje de pureza 97%