Learn More
3',4',7,8-tetrahidroxiflavona, TRC
Código de producto. 30453685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453685 10 mg 10 miligramos
30449031 100 mg -
30452399 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453685 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79575810MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3440-24-2
Fórmula molecular C15 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-7,8-dihidroxi-cromo-4-uno
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3ccc(O)c(O)c3O2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-9-3-1-7(5-12(9)19)13-6-11(18)8-2-4-10(17)14(20)15(8)21-13/h1-6,16-17,19-20H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0477