Learn More
Ácido 3,4,6-tricloroftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,6-Trichlorophthalic Acid |
| CAS | 62268-16-0 |
| Fórmula molecular | C8H3Cl3O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3Cl3O4/c9-2-1-3(10)6(11)5(8(14)15)4(2)7(12)13/h1H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1=C(C(O)=O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,6-tricloroftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.91 |