Learn More
3,4,6-triclorocatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,6-Trichlorocatechol |
| CAS | 32139-72-3 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4,6-Trichlorocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichlorocatechol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,10-11H |
| SMILES | Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,4,6-triclorobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 213.446 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.92 |