Learn More
3,4,6-Tri-O-metil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477178 250 mg 250 miligramos
15467178 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60694.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16740-98-0 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16740-98-0
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD22989010
Clave InChI PZJPNKKRMNFDQJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tri-o-methyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-methyl-d-glucal, tri-o-methyl glucal, 2r,3s,4r-3,4-dimethoxy-2-methoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, 3-o,4-o,6-o-trimethyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
PubChem CID 11252452
SMILES COCC1OC=CC(OC)C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxi-2-(metoximetil)-3,4-dihidro-2H-pirano
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 97%