Learn More
3,4,6-Tri-O-bencil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446908 5 g 5 g
15436908 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60437.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55628-54-1 | C27H28O4 | 416.517 g/mol
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, is an important building block for both solid- and solution-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,6-tri-O-bencil-D-glucal, es un importante compuesto básico para la síntesis de oligosacáridos en fase sólida y de solución.
Solubilidad
Insoluble en agua, fácilmente soluble en CHCl3
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55628-54-1
Fórmula molecular C27H28O4
Peso molecular (g/mol) 416.517
Número MDL MFCD00061640
Clave InChI MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Sinónimo 3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucal, tri-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis benzyloxy-2-benzyloxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran, pubchem10548, 1,5-anhydro-3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-arabinohex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-tribenzyl ether
PubChem CID 11742644
Nombre IUPAC (2R,3S,4R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-2-(fenilmetoximetil)-3,4-dihidro-2H-piran
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C=CO2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal
Punto de fusión 57°C to 58°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1691968
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water,easily soluble in CHCl3
Rotación óptica −2.7° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.5
Porcentaje de pureza 97%