Learn More
3,4,6-tri-O-bencil-beta-D-manopiranosa 1,2-(ortoacetato de metilo), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,4,6-Tri-O-benzyl-beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 16697-49-7 |
| Fórmula molecular | C30H34O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-O-(1-Methoxyethylidene)-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-beta-D-mannopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H34O7/c1-30(31-2)36-28-27(34-20-24-16-10-5-11-17-24)26(33-19-23-14-8-4-9-15-23)25(35-29(28)37-30)21-32-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28+,29+,30?/m1/s1 |
| SMILES | COC1(C)O[C@@H]2O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H](OCc5ccccc5)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,5R,6R,7S,7aS)-2-metoxi-2-metil-6,7-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmetoximetil)-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pirano |
| Peso molecular (g/mol) | 506.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.2305 |