Learn More
3,4,6-Tri-O-benzoil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477118 5 g 5 g
15467118 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60637.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13322-90-2 | C27H22O7 | 458.466 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13322-90-2
Fórmula molecular C27H22O7
Peso molecular (g/mol) 458.466
Número MDL MFCD00061643
Clave InChI OZFFEFRJEYIEGH-SMIHKQSGSA-N
Sinónimo 3,4,6-tri-o-benzoyl-d-glucal, tri-o-benzoyl-d-glucal, 1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose 3,4,6-tribenzoate, 2r,3s,4r-3,4-bis benzoyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 11134283
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3S,4R)-3,4-dibenzoiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C=CO2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-benzoyl-D-glucal
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.46
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.