Learn More
3,4,6-Tri-O-acetil-D-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358975 25 g 25 g
11348975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14103.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2873-29-2 | Molecular Formula: C12H16O7 | Molecular Weight: 272.253 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal acts as a building block for the synthesis of oligosaccharides in both solution and solid-phase. Further, it is used in the preparation of D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,6-Tri-O-acetil-D-glucal actúa como un bloque de construcción para la síntesis de oligosacáridos tanto en solución como en fase sólida. Además, se utiliza en la preparación de D-arabin-1,5-anhidro-2-deoxi-hex-1-enitol.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y etanol. Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-29-2
Fórmula molecular C12H16O7
Peso molecular (g/mol) 272.253
Número MDL MFCD00063253
Clave InChI LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Sinónimo tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4-diacetiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Punto de fusión 52°C to 55°C
Cantidad 25 g
Beilstein 90781
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethanol. Insoluble in water.
Rotación óptica −25° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.26
Porcentaje de pureza 98%