Learn More
3,4,6-Tri-o-acetil-D-galactal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418459 1 g 1 g
15428459 5 g 5 g
15438459 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66904.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4098-06-0 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal is important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,6-tri-o-acetil-D-galactal es un importante compuesto básico para la síntesis de oligosacáridos tanto en fase sólida como en solución.
Solubilidad
Soluble en cloroformo a 10 mg/ml
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-06-0
Fórmula molecular C12H16O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Número MDL MFCD00064092
Clave InChI LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
PubChem CID 640125
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4R)-3,4-diacetiloxy-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C (235°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Forma física Aceite o sólido