Learn More
3,4,6-Tri-O-acetil-Beta-D-manopiranosa 1,2-(Metil Ortoacetato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,6-Tri-O-acetyl-beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 4435-05-6 |
| Fórmula molecular | C15H22O10 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 1,2-O-(1-Methoxyethylidene)-beta-D-mannopyranose Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O10/c1-7(16)20-6-10-11(21-8(2)17)12(22-9(3)18)13-14(23-10)25-15(4,19-5)24-13/h10-14H,6H2,1-5H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15?/m1/s1 |
| SMILES | COC1(C)O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3aS,5R,6R,7S,7aS)-6,7-diacetiloxi-2-metoxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1213 |