Learn More
3,4,6-Tri-O-acetil-alfa-D-galactopiranosa 1,2-(Metil Ortoacetato), TRC
Código de producto. 30456497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456497 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30456497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT764700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,6-Tri-O-acetyl-alpha-D-galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate)
CAS 50801-29-1
Fórmula molecular C15 H22 O10
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O10/c1-7(16)20-6-10-11(21-8(2)17)12(22-9(3)18)13-14(23-10)25-15(4,19-5)24-13/h10-14H,6H2,1-5H3/t10-,11+,12+,13-,14-,15?/m1/s1
SMILES COC1(C)O[C@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2O1
Nombre IUPAC acetato de [(3aR,5R,6S,7S,7aR)-6,7-diacetiloxi-2-metoxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 362.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1213