Learn More
Ácido 3,4,5-tris(acetiloxi)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-tris(Acetyloxy)benzoic Acid |
| CAS | 6635-24-1 |
| Fórmula molecular | C13H12O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4,5-Triacetoxybenzoic Acid, 3,4,5-Triacetyloxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O8/c1-6(14)19-10-4-9(13(17)18)5-11(20-7(2)15)12(10)21-8(3)16/h4-5H,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(cc(OC(=O)C)c1OC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5-triacetiloxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0532 |