Learn More
3,4,5-Trimetilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357895 25 g 25 g
11337895 1 g 1 g
11347895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02911.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 527-54-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-54-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002305
Clave InChI FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10696
ChEBI CHEBI:38896
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethylphenol
Punto de fusión 104°C to 108°C
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2430
Beilstein 1907246
Sinónimo phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 97%