Learn More
3,4,5-trimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethylaniline |
| CAS | 1639-31-2 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5H,10H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(N)cc(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |