Learn More
3,4,5-trimetoxitolueno, TRC
Código de producto. 30455533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455533 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7962455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxytoluene
CAS 6443-69-2
Fórmula molecular C10H14O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
SMILES CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Nombre IUPAC 1,2,3-Trimetoxi-5-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.09