Learn More
3,4,5-Trimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462218 25 g 25 g
11452218 5 g 5 g
11359539 50 g 50 g
11472218 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11462218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15201.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6443-69-2
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00008397
Clave InChI KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
Nombre IUPAC 1,2,3-Trimetoxi-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxytoluene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.082
Punto de ebullición 115°C to 116°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 25 g
Beilstein 1953791
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%