Learn More
3,4,5-Trimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452218 5 g 5 g
11462218 25 g 25 g
11359539 50 g 50 g
11472218 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11452218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15201.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6443-69-2
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00008397
Clave InChI KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
Nombre IUPAC 1,2,3-Trimetoxi-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxytoluene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.082
Punto de ebullición 115°C to 116°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 5 g
Beilstein 1953791
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.