Learn More
Hidrato de 3,4,5-trimetoxifenilglioxal, Maybridge
Código de producto. 10537580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10537580 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10537580 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00159DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 150114-69-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12O5
Número MDL MFCD13151985
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate
Clave InChI OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O
Nombre IUPAC 2-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetaldehyde
Peso molecular (g/mol) 224.21
PubChem CID 45074958
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 97%