Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10234402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234402 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10234402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359770010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H13BO5
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
Clave InChI RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Nombre IUPAC ácido (3,4,5-trimetoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 212.008
PubChem CID 2734390
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01