Learn More
3,4,5-Trimetoxifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411297 5 g 5 g
11421297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24247.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13338-63-1 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13338-63-1
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00001912
Clave InChI ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4,5-trimethoxybenzyl cyanide, 3,4,5-trimethoxybenzylnitrile, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylacetylnitryl, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, acetonitrile, 3,4,5-trimethoxyphenyl, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 25887
Nombre IUPAC 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC(CC#N)=CC(OC)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2214548
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%