Learn More
Ácido trimetoxifenilacético 3,4,5, TRC
Código de producto. 30449687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449687 1 g 1 g
30450347 50 g -
30450022 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7954751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-82-6
Fórmula molecular C11H14O5
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo (3,4,5-Trimethoxyphenyl)-acetic Acid, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, NSC 130961, NSC 91017
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético
SMILES COc1cc(CC(=O)O)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0841