Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761915 5 g Frasco de vidrio 5 g
10592531 10 g Frasco de vidrio 10 g
10676524 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-82-6
Fórmula molecular C11H14O5
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00004336
Clave InChI DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 120.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 492
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.