Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414627 5 g 5 g
11424627 25 g 25 g
11434627 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21136.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
It is used in the synthesis of 3,4-Diaryl-2(5H)-furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de 3,4-diaril-2(5H)-furanonas.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-82-6
Fórmula molecular C11H14O5
Peso molecular (g/mol) 226.228
Número MDL MFCD00004336
Clave InChI DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2697844
Información de solubilidad Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 99%