Learn More
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 344299-45-2 |
| Fórmula molecular | C11 D2 H12 O5 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic-d2 acid, 3,4,5-trimethoxy- (9 CI), (3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid-α,α-D2, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic-d2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5 H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(3,4,5-trimetoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 228.2382 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0967 g/mol |
| Mostrar más |