Learn More
3,4,5-trimetoxifenol, TRC
Código de producto. 30455124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455124 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30455124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79589510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyphenol
CAS 642-71-7
Fórmula molecular C13 H24 N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3
SMILES CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O
Nombre IUPAC 3,7-dipropil-3,7-diazabiciclo[3.3.1]nonan-9-ona
Peso molecular (g/mol) 224.343
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.189