Learn More
3,4,5-trimetoxifenol, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974751 100 g Frasco de vidrio 100 g
10285520 5 g Frasco de vidrio 5 g
10295520 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11974751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189141000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-71-7
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.19
Número MDL MFCD00008389
Clave InChI VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxifenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Nombre de nota 98.5+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 149.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,1154
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 98.5+%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.