Learn More
3,4,5-Trimetoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321317 25 g 25 g
11311317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01527.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,5-trimetoxifenol se utiliza como intermedio de fármacos de flavonoides. Se utiliza en investigación farmacéutica, cosmética, agroquímica y del sector alimentario.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en un recipiente bien cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-71-7
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.191
Número MDL MFCD00008389
Clave InChI VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxifenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyphenol
Punto de fusión 143°C to 148°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1958573
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 97%