Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475103 25 g 25 g
11485103 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12767.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-50-6 | C12H14O5 | 238.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-50-6
Fórmula molecular C12H14O5
Peso molecular (g/mol) 238.239
Número MDL MFCD00004388
Clave InChI YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxycinnamic acid, o-methylsinapic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylacrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 3,4,5-trimethoxy cinnamic acid, sinapic acid methyl ether, e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy, 2e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735755
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4,5-trimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1537834
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 99%