Learn More
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16449356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012123
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia WILLD, with anti-stress effect, prolonging the sleeping time in animals. 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid increases expression of GAD65 and γ-subunit of GABAA receptor, but shows no effect on the amounts of α-, β-subunits.
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
CAS 90-50-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 238.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation