Learn More
3,4,5-Trimetoxibenzilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393077 5 g 5 g
11303087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13461.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18638-99-8 | C10H15NO3 | 197.234 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzylamine is used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L-xylopyranoside. It is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4,5-trimetoxibenzilamina se utiliza en la síntesis de 3-deoxi-3-(3,4,5-trimetoxibenzilamino)-β-L-xilopiranósido de bencilo y es un importante intermedio orgánico. También se utiliza en agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Es sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18638-99-8
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.234
Número MDL MFCD00017150
Clave InChI YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
Nombre IUPAC (3,4,5-trimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Densidad 1.155
Punto de ebullición 120°C to 122°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1107570
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 96%