Learn More
3,4,5-Trimetoxibencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10179881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10179881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10038831 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10179881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18638-99-8 | C10H15NO3 | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18638-99-8
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00017150
Clave InChI YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
Nombre IUPAC (3,4,5-trimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxybenzylamine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1550g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CH2NH2
Índice de refracción 1.5455 to 1.5485
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.155
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C