Learn More
Alcohol de 3,4,5-trimetoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464384 50 g 50 g
11454384 10 g 10 g
11474384 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13071.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3840-31-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3840-31-1
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.218
Número MDL MFCD00004639
Clave InChI QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxybenzylalcohol, 3,4,5-trimethoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methan-1-ol, acmc-1cp7y, 3,4,5-trimethoxybenzalcohol, ksc494s0n
PubChem CID 77449
Nombre IUPAC (3,4,5-trimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Densidad 1.199
Punto de ebullición 228°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5445
Cantidad 50 g
Beilstein 2104523
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%