Learn More
Cloruro de 3,4,5-trimetoxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 4521-61-3 |
| Fórmula molecular | C10H11ClO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid Chloride, NSC 91023, Tri-O-methylgalloyl Chloride, Trimethylgalloyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3,4,5-trimetoxibenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0346 |